3-(4-Bromophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR55102-100MG
OR55102-250MG
APOSOR55102-100MGEA
720
SEK
APOSOR55102-100MG
APOSOR55102-250MG
3-(4-Bromophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
3-(4-Bromophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₈BrNO₃ Smältpunkt: 216…218 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD07376078 CAS nummer: 91182-58-0 |