2,4-Dichloro-5-(methylsulphanyl)pyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 2,4-Dichloro-5-(methylthio)pyrimidine
OR55092-1G OR55092-5G
APOSOR55092-1GEA 1425 SEK
APOSOR55092-1G APOSOR55092-5G
2,4-Dichloro-5-(methylsulphanyl)pyrimidine
2,4-Dichloro-5-(methylsulphanyl)pyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂S
MW: 195,07 g/mol
Smältpunkt: 105…106 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD22199809
CAS nummer: 7401-98-1