4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine-5-carbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR55083-1G OR55083-250MG OR55083-5G
APOSOR55083-1GEA 0 SEK
APOSOR55083-1G APOSOR55083-250MG APOSOR55083-5G
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine-5-carbaldehyde
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine-5-carbaldehyde
Formel: C₆H₄Cl₂N₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09909782
CAS nummer: 14160-91-9