3-Amino-4-bromobenzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR55073-1G OR55073-250MG
APOSOR55073-1GEA 1900 SEK
APOSOR55073-1G APOSOR55073-250MG
3-Amino-4-bromobenzonitrile
3-Amino-4-bromobenzonitrile
Formel: C₇H₅BrN₂
Smältpunkt: 99 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11036380
CAS nummer: 72635-78-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III