5-(4-Bromophenyl)pyrimidine-4,6-diol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-(4-Bromophenyl)-6-hydroxypyrimidin-4(1H)-one
OR55029-10G OR55029-1G OR55029-5G
APOSOR55029-10GEA 1150 SEK
APOSOR55029-10G APOSOR55029-1G APOSOR55029-5G
5-(4-Bromophenyl)pyrimidine-4,6-diol
5-(4-Bromophenyl)pyrimidine-4,6-diol
Formel: C₁₀H₇BrN₂O₂
MW: 267,079 g/mol
Smältpunkt: >300 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD13151898
CAS nummer: 706811-25-8