4-(2-Hydroxyethyl)-2-methoxyphenol 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR55020-1G OR55020-250MG
APOSOR55020-1GEA 1700 SEK
APOSOR55020-1G APOSOR55020-250MG
4-(2-Hydroxyethyl)-2-methoxyphenol 99%
4-(2-Hydroxyethyl)-2-methoxyphenol
Formel: C₉H₁₂O₃
Smältpunkt: 40…42 °C
Flampunkt: 113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD0002903
CAS nummer: 2380-78-1