(S)-2-Amino-3-methoxypropanoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR55011-10G OR55011-1G OR55011-5G
APOSOR55011-10GEA 2100 SEK
APOSOR55011-10G APOSOR55011-1G APOSOR55011-5G
(S)-2-Amino-3-methoxypropanoic acid 97%
(S)-2-Amino-3-methoxypropanoic acid
Formel: C₄H₉NO₃
Smältpunkt: 210…215 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00145257
CAS nummer: 32620-11-4