5-Bromo-3-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR54699-1G OR54699-250MG
APOSOR54699-1GEA 3050 SEK
APOSOR54699-1G APOSOR54699-250MG
5-Bromo-3-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
5-Bromo-3-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrClO₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00807894
CAS nummer: 19652-33-6