1-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-ol
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
OR54527-1G
OR54527-250MG
APOSOR54527-1GEA
6650
SEK
APOSOR54527-1G
APOSOR54527-250MG
1-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-ol
1-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-ol
Formel:
C₅H₁₀O₂ Kokpunkt: 206…207 °C (756 mm Hg) Densitet: 1,06 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00045403 CAS nummer: 6970-72-5 |