5-Methylpyrimidine-2-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR54460-1G
OR54460-250MG
APOSOR54460-1GEA
2275
SEK
APOSOR54460-1G
APOSOR54460-250MG
5-Methylpyrimidine-2-carboxylic acid
5-Methylpyrimidine-2-carboxylic acid
Formel:
C₆H₆N₂O₂ Kokpunkt: 362,8 °C Smältpunkt: 157…161 °C Flampunkt: 173 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD09910349 CAS nummer: 99420-75-4 |