2-Bromo-6-iodophenol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR54421-1G OR54421-250MG OR54421-5G
APOSOR54421-1GEA 3000 SEK
APOSOR54421-1G APOSOR54421-250MG APOSOR54421-5G
2-Bromo-6-iodophenol 95%
2-Bromo-6-iodophenol
Formel: C₆H₄BrIO
MW: 298,904 g/mol
Smältpunkt: 60…63 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD16999870
CAS nummer: 2040-86-0