3'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR54360-1G OR54360-5G OR54360-25G
APOSOR54360-1GEA 465 SEK
APOSOR54360-1G APOSOR54360-5G APOSOR54360-25G
3'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone 98%
3'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Formel: C₈H₇BrO₂
Kokpunkt: 140…145 °C (6 mm Hg)
Smältpunkt: 40…44 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08236725
CAS nummer: 1836-05-1