2-(2,5-Dichlorophenyl)-1,4-benzoquinone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR53217-50MG OR53217-100MG OR53217-10MG
APOSOR53217-50MGEA 600 SEK
APOSOR53217-50MG APOSOR53217-100MG APOSOR53217-10MG
2-(2,5-Dichlorophenyl)-1,4-benzoquinone 98%
2-(2,5-Dichlorophenyl)-1,4-benzoquinone
Formel: C₁₂H₆Cl₂O₂
Smältpunkt: 114…117 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00448731
CAS nummer: 79756-69-7