2-Ethynyl-5-methylpyrazine 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR53019-100MG OR53019-1G OR53019-250MG
APOSOR53019-100MGEA 1050 SEK
APOSOR53019-100MG APOSOR53019-1G APOSOR53019-250MG
2-Ethynyl-5-methylpyrazine 95+%
2-Ethynyl-5-methylpyrazine
Formel: C₇H₆N₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD22199322
CAS nummer: 1207627-45-9