2-Ethynyl-5-methylpyridine
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR53010-1G
OR53010-250MG
APOSOR53010-1GEA
2325
SEK
APOSOR53010-1G
APOSOR53010-250MG
2-Ethynyl-5-methylpyridine
2-Ethynyl-5-methylpyridine
Formel:
C₈H₇N Kokpunkt: 97…99 °C (24 mm Hg) Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD13175240 CAS nummer: 30413-61-7 |