1-Methyl-1H-imidazol-2-amine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR52567-1G OR52567-250MG
APOSOR52567-1GEA 4275 SEK
APOSOR52567-1G APOSOR52567-250MG
1-Methyl-1H-imidazol-2-amine 97%
1-Methyl-1H-imidazol-2-amine
Formel: C₄H₇N₃
MW: 97,118 g/mol
Smältpunkt: 82 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01646103
CAS nummer: 6646-51-1