1-(4-Bromo-2-methylphenyl)ethanone
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR52566-25G
OR52566-5G
APOSOR52566-25GEA
3100
SEK
APOSOR52566-25G
APOSOR52566-5G
1-(4-Bromo-2-methylphenyl)ethanone
1-(4-Bromo-2-methylphenyl)ethanone
Formel:
C₉H₉BrO Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD11112126 CAS nummer: 65095-33-2 |