tert-Butyl 4-hydroxybenzoate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR52549-1G OR52549-25G OR52549-5G
APOSOR52549-1GEA 290 SEK
APOSOR52549-1G APOSOR52549-25G APOSOR52549-5G
tert-Butyl 4-hydroxybenzoate
tert-Butyl 4-hydroxybenzoate
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09953072
CAS nummer: 25804-49-3