2-Bromo-4-chloropyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR52503-1G OR52503-100MG OR52503-250MG
APOSOR52503-1GEA 4275 SEK
APOSOR52503-1G APOSOR52503-100MG APOSOR52503-250MG
2-Bromo-4-chloropyrimidine
2-Bromo-4-chloropyrimidine
Formel: C₄H₂BrClN₂
MW: 193,429 g/mol
Smältpunkt: 47…48 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11847634
CAS nummer: 885702-33-0