6-Chloro-2-methoxynicotinaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-Chloro-2-methoxypyridine-3-carbaldehyde
OR52468-1G OR52468-250MG OR52468-5G
APOSOR52468-1GEA 3175 SEK
APOSOR52468-1G APOSOR52468-250MG APOSOR52468-5G
6-Chloro-2-methoxynicotinaldehyde 98%
6-Chloro-2-methoxynicotinaldehyde
Formel: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,581 g/mol
Smältpunkt: 78 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11847276
CAS nummer: 95652-81-6