3-Bromo-5-chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR52231-1G OR52231-5G
APOSOR52231-1GEA 5200 SEK
APOSOR52231-1G APOSOR52231-5G
3-Bromo-5-chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
3-Bromo-5-chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formel: C₉H₉BrClNO₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD28384163
CAS nummer: 1700202-83-0