4-Phenylpyrimidine-2-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR52152-1G OR52152-250MG
APOSOR52152-1GEA 4125 SEK
APOSOR52152-1G APOSOR52152-250MG
4-Phenylpyrimidine-2-carboxylic acid
4-Phenylpyrimidine-2-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₈N₂O₂
Smältpunkt: 154…157 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD16988171
CAS nummer: 74647-39-5