2-Amino-5-bromo-1,3-thiazole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Bromothiazol-2-amine
OR52147-25G OR52147-5G
APOSOR52147-25GEA 2000 SEK
APOSOR52147-25G APOSOR52147-5G
2-Amino-5-bromo-1,3-thiazole 97%
2-Amino-5-bromo-1,3-thiazole
Formel: C₃H₃BrN₂S
MW: 179,038 g/mol
Smältpunkt: 165 °C (dec.)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00016893
CAS nummer: 3034-22-8