6-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR52118-100MG OR52118-500MG
APOSOR52118-100MGEA 0 SEK
APOSOR52118-100MG APOSOR52118-500MG
6-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
6-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₆BrClN₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD18073561
CAS nummer: 1378947-22-8