3-Iodo-2-nitrophenol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Hydroxy-6-iodonitrobenzene
OR52072-1G OR52072-250MG OR52072-5G
APOSOR52072-1GEA 3350 SEK
APOSOR52072-1G APOSOR52072-250MG APOSOR52072-5G
3-Iodo-2-nitrophenol
3-Iodo-2-nitrophenol
Formel: C₆H₄INO₃
MW: 265,005 g/mol
Smältpunkt: 73,5 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD18398038
CAS nummer: 861010-57-3