6-Ethyl-5-iodopyrimidine-2,4-diamine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 2,4-Diamino-6-ethyl-5-iodopyrimidine, 2,4-Diamino-6-ethyl-5-iodo-1,3-diazine
OR52066-250MG OR52066-1G OR52066-5G
APOSOR52066-250MGEA 1825 SEK
APOSOR52066-250MG APOSOR52066-1G APOSOR52066-5G
6-Ethyl-5-iodopyrimidine-2,4-diamine 97%
6-Ethyl-5-iodopyrimidine-2,4-diamine
Formel: C₆H₉IN₄
MW: 264,067 g/mol
Smältpunkt: 150…152 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD11655943
CAS nummer: 514854-13-8