Methyl 4-[(1S)-1-aminoethyl]benzoate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: (S)-4-(Methoxycarbonyl)-α-methylbenzylamine, (S)-Methyl 4-(1-aminoethyl)benzoate, (1S)-1-[4-(Methoxycarbonyl)phenyl]ethylamine
OR52064-1G OR52064-5G
APOSOR52064-1GEA 1100 SEK
APOSOR52064-1G APOSOR52064-5G
Methyl 4-[(1S)-1-aminoethyl]benzoate 98%
Methyl 4-[(1S)-1-aminoethyl]benzoate
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,216 g/mol
Smältpunkt: 59…62 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06762070
CAS nummer: 222714-37-6
UN: 2735
ADR: 8,III