2-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)benzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5203-1G OR5203-5G
APOSOR5203-1GEA 3350 SEK
APOSOR5203-1G APOSOR5203-5G
2-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)benzaldehyde
2-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)benzaldehyde
Formel: C₁₂H₁₄O₃
MW: 206,238 g/mol
Smältpunkt: 67…70 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09064958
CAS nummer: 898289-31-1