4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-(4-Bromophenyl)benzaldehyde, 4'-Bromo-4-formylbiphenyl, 4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
OR52016-1G OR52016-5G
APOSOR52016-1GEA 2200 SEK
APOSOR52016-1G APOSOR52016-5G
4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
Formel: C₁₃H₉BrO
Smältpunkt: 136…142 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05980925
CAS nummer: 50670-58-1