4-Acetoxybenzyl alcohol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR51991-1G OR51991-5G OR51991-10G
APOSOR51991-1GEA 890 SEK
APOSOR51991-1G APOSOR51991-5G APOSOR51991-10G
4-Acetoxybenzyl alcohol
4-Acetoxybenzyl alcohol
Formel: C₉H₁₀O₃
Smältpunkt: 37…42 °C
Densitet: 1,169 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD02752162
CAS nummer: 6309-46-2