2,4-Dihydroxy-6-methylbenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR51894-1G OR51894-5G OR51894-10G
APOSOR51894-1GEA 310 SEK
APOSOR51894-1G APOSOR51894-5G APOSOR51894-10G
2,4-Dihydroxy-6-methylbenzaldehyde
2,4-Dihydroxy-6-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₈O₃
Smältpunkt: 180…184 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00033852
CAS nummer: 487-69-4