2-Amino-3-methylbenzyl alcohol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR51830-25G OR51830-5G
APOSOR51830-25GEA 6350 SEK
APOSOR51830-25G APOSOR51830-5G
2-Amino-3-methylbenzyl alcohol 97%
2-Amino-3-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₁₁NO
Smältpunkt: 67…69 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00075027
CAS nummer: 57772-50-6