4-Acetamido-3-nitrobenzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR51724-1G OR51724-5G
APOSOR51724-1GEA 4275 SEK
APOSOR51724-1G APOSOR51724-5G
4-Acetamido-3-nitrobenzonitrile
4-Acetamido-3-nitrobenzonitrile
Formel: C₉H₇N₃O₃
MW: 205,17 g/mol
Smältpunkt: 124…127 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00724165
CAS nummer: 29289-18-7