5,9-Dibromo-7,7-diphenyl-fluoreno[4,3-b]benzofuran 99%
Leverantör: Apollo Scientific
OR51031-1G OR51031-5G
APOSOR51031-1GEA 1125 SEK
APOSOR51031-1G APOSOR51031-5G
5,9-Dibromo-7,7-diphenyl-fluoreno[4,3-b]benzofuran 99%
5,9-Dibromo-7,7-diphenyl-fluoreno[4,3-b]benzofuran
Formel: C₃₁H₁₈Br₂O
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 1872364-25-4