2,5,6,7-Tetrahydro-4H-indazol-4-one ≥97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR510001-1G
OR510001-250MG
APOSOR510001-1GEA
3300
SEK
APOSOR510001-1G
APOSOR510001-250MG
2,5,6,7-Tetrahydro-4H-indazol-4-one ≥97%
2,5,6,7-Tetrahydro-4H-indazol-4-one
Formel:
C₇H₈N₂O MW: 136,151 g/mol Storage Temperature: Kylskåp |
CAS nummer:
912259-10-0 |