3-Methyl-1-[(methylsulphanyl)methanethioyl]-1H-imidazol-3-ium iodide
Leverantör: Apollo Scientific
OR50518-1G OR50518-250MG OR50518-5G
APOSOR50518-1GEA 2750 SEK
APOSOR50518-1G APOSOR50518-250MG APOSOR50518-5G
3-Methyl-1-[(methylsulphanyl)methanethioyl]-1H-imidazol-3-ium iodide
3-Methyl-1-[(methylsulphanyl)methanethioyl]-1H-imidazol-3-ium iodide
Formel: C₆H₉N₂S₂·I
MW: 300,184 g/mol
Smältpunkt: 125…127 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD32648175
CAS nummer: 262350-35-6