3-(2,5-Dihydro-3-methylthio-5-oxo-1,2,4-triazin-6-yl)propionic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4911-1G OR4911-250MG
APOSOR4911-1GEA 3875 SEK
APOSOR4911-1G APOSOR4911-250MG
3-(2,5-Dihydro-3-methylthio-5-oxo-1,2,4-triazin-6-yl)propionic acid
3-(2,5-Dihydro-3-methylthio-5-oxo-1,2,4-triazin-6-yl)propionic acid
Formel: C₇H₉N₃O₃S
MW: 215,23 g/mol
Smältpunkt: 228…231 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00665741
CAS nummer: 100524-19-4