4-Bromo-3-iodonitrobenzene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Bromo-2-iodo-4-nitrobenzene
OR48259-1G OR48259-5G OR48259-25G
APOSOR48259-1GEA 735 SEK
APOSOR48259-1G APOSOR48259-5G APOSOR48259-25G
4-Bromo-3-iodonitrobenzene
4-Bromo-3-iodonitrobenzene
Formel: C₆H₃BrINO₂
MW: 327.902 g/mol
Smältpunkt: 94…99 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD17012734
CAS nummer: 63037-63-8