N-(4-Chlorophenyl)-1,2-phenylenediamine 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR48122-25G OR48122-5G OR48122-100G
APOSOR48122-25GEA 685 SEK
APOSOR48122-25G APOSOR48122-5G APOSOR48122-100G
N-(4-Chlorophenyl)-1,2-phenylenediamine 99%
N-(4-Chlorophenyl)-1,2-phenylenediamine
Formel: C₁₂H₁₁ClN₂
Smältpunkt: 117…119 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007686
CAS nummer: 68817-71-0