7-Chlorothieno[2,3-c]pyridine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR480815-1G OR480815-5G
APOSOR480815-1GEA 2500 SEK
APOSOR480815-1G APOSOR480815-5G
7-Chlorothieno[2,3-c]pyridine 95%
7-Chlorothieno[2,3-c]pyridine
Formel: C₇H₄ClNS
MW: 169,631 g/mol
Smältpunkt: 39…42 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04973300
CAS nummer: 28948-58-5