Isoquinoline-8-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR48040-1G OR48040-500MG
APOSOR48040-1GEA 1175 SEK
APOSOR48040-1G APOSOR48040-500MG
Isoquinoline-8-carbonitrile
Isoquinoline-8-carbonitrile
Formel: C₁₀H₆N₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD10699232
CAS nummer: 362606-11-9