2-Piperazin-1-yl-1,3-benzoxazole 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-(Piperazin-1-yl)benzo[d]oxazole
OR480292-10G OR480292-1G OR480292-5G
APOSOR480292-10GEA 12050 SEK
APOSOR480292-10G APOSOR480292-1G APOSOR480292-5G
2-Piperazin-1-yl-1,3-benzoxazole 95%
2-Piperazin-1-yl-1,3-benzoxazole
Formel: C₁₁H₁₃N₃O
MW: 203,24 g/mol
Smältpunkt: 75 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04035522
CAS nummer: 111628-39-8