4-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)piperidine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR480262-1G OR480262-250MG OR480262-500MG
APOSOR480262-1GEA 11925 SEK
APOSOR480262-1G APOSOR480262-250MG APOSOR480262-500MG
4-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)piperidine 95%
4-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)piperidine
Formel: C₇H₁₂N₄
MW: 152,197 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11042726
CAS nummer: 765270-45-9