3-Chloro-5,6-dimethylpyridazine-4-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
OR47921-100MG OR47921-1G OR47921-250MG
APOSOR47921-100MGEA 1275 SEK
APOSOR47921-100MG APOSOR47921-1G APOSOR47921-250MG
3-Chloro-5,6-dimethylpyridazine-4-carbonitrile
3-Chloro-5,6-dimethylpyridazine-4-carbonitrile
Formel: C₇H₆ClN₃
Smältpunkt: 79…80 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09802146
CAS nummer: 93824-72-7