6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR47916-10G OR47916-1G OR47916-250MG
APOSOR47916-10GEA 5750 SEK
APOSOR47916-10G APOSOR47916-1G APOSOR47916-250MG
6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbaldehyde 97%
6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 176,215 g/mol
Smältpunkt: 63…65 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08435859
CAS nummer: 230618-24-3