5-Aminobenzo[b]thiophene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR47828-1G OR47828-250MG OR47828-5G
APOSOR47828-1GEA 925 SEK
APOSOR47828-1G APOSOR47828-250MG APOSOR47828-5G
5-Aminobenzo[b]thiophene
5-Aminobenzo[b]thiophene
Formel: C₈H₇NS
Smältpunkt: 72…75 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD04115381
CAS nummer: 20532-28-9