1-Methylimidazole-5-carboxamide 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR4728-1G OR4728-10G OR4728-5G
APOSOR4728-1GEA 2875 SEK
APOSOR4728-1G APOSOR4728-10G APOSOR4728-5G
1-Methylimidazole-5-carboxamide 95+%
1-Methylimidazole-5-carboxamide
Formel: C₅H₇N₃O
MW: 125,129 g/mol
Smältpunkt: 178…180 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01567302
CAS nummer: 40637-81-8