3-Hydroxy-6-methylpyridine-2-carbaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR471706-1G OR471706-250MG
APOSOR471706-1GEA 9450 SEK
APOSOR471706-1G APOSOR471706-250MG
3-Hydroxy-6-methylpyridine-2-carbaldehyde 95%
3-Hydroxy-6-methylpyridine-2-carbaldehyde
Formel: C₇H₇NO₂
MW: 137,136 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11044356
CAS nummer: 66497-42-5