4-Amino-3,5-dichloro-2-methylpyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR471695-1G
OR471695-250MG
APOSOR471695-1GEA
1300
SEK
APOSOR471695-1G
APOSOR471695-250MG
4-Amino-3,5-dichloro-2-methylpyridine 97%
4-Amino-3,5-dichloro-2-methylpyridine
Formel:
C₆H₆Cl₂N₂ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00160307 CAS nummer: 195045-26-2 |