2-(1H-Pyrrol-2-yl)acetonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
OR471598-1G OR471598-250MG OR471598-5G
APOSOR471598-1GEA 4800 SEK
APOSOR471598-1G APOSOR471598-250MG APOSOR471598-5G
2-(1H-Pyrrol-2-yl)acetonitrile
2-(1H-Pyrrol-2-yl)acetonitrile
Formel: C₆H₆N₂
MW: 106,125 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09878875
CAS nummer: 50551-29-6